91553
N-Palmitoyl-D-sphingomyelin
≥96.0% (TLC)
Synonyme(s) :
SM(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, 16:0 SM (d18:1/16:0), N-(Hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, C16 Sphingomyelin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Composition
carbon content, 66.63%
hydrogen content, 11.33%
nitrogen content, 3.98%
Impuretés
≤6.0 wt. % water
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
Clé InChI
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable