860688P
Avanti
14:0 SM (d18:1/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P, powder
Synonyme(s) :
N-myristoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860688P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C37H75N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-22-24-26-28-30-36(40)35(34-45-46(42,43)44-33-32-39(3,4)5)38-37(41)31-29-27-25-23-20-17-15-13-11-9-7-2/h28,30,35-36,40H,6-27,29,31-34H2,1-5H3,(H-,38,41,42,43)/b30-28+/t35-,36+/m0/s1
Clé InChI
KYICBZWZQPCUMO-PSALXKTOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available