860635P
Avanti
C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P, powder
Synonyme(s) :
N-lauroyl-D-erythro-sphinganine
94,50 €
About This Item
94,50 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860635P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H61NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,31,34)/t28-,29+/m0/s1
Clé InChI
UHWYQXNZIBLESO-URLMMPGGSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3