860462P
Avanti
N-C16-deoxysphinganine
N-palmitoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/16:0), powder
Synonyme(s) :
N-hexadecanoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/16:0); N-C16-1-deoxyDHCer; 110960
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860462P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860462P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860462P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3