860464P
Avanti
N-C24:1-deoxysphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860464P, powder
Synonyme(s) :
N-nervonoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/24:1)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860464P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860464P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
XBNZFPFCTSJHRI-FIIAPBGQSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3