345733-M
Ganglioside GM3, Monosialo, Ammonium Salt, Bovine Milk
Contains mainly N-acetylneuraminic acid.
Synonyme(s) :
Ganglioside GM3, Monosialo, Ammonium Salt, Bovine Milk, Neu5Acα2,3Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramide, NH₄
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): soluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C, EGF-receptor tyrosine kinase
Avertissement
Autres remarques
Sorice, M., et al. 1995. Scand. J. Immunol. 41, 148.
Kadowaki, H., and Grant, M.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 14931.
Muthing, J., et al. 1994. J. Biochem. (Tokyo) 116, 64.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable