860351P
Avanti
16:0 PC-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
1 250,00 €
About This Item
1 250,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860351P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i34D2,35D2
Clé InChI
KILNVBDSWZSGLL-QKXUHBRISA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable