Principaux documents
47127-U
Supelco
Cholesterol solution
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
eCl@ss :
39023139
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informations sur le gène
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Yori Ozaki et al.
The British journal of nutrition, 114(9), 1410-1418 (2015-09-04)
Protein malnutrition promotes hepatic steatosis, decreases insulin-like growth factor (IGF)-I production and retards growth. To identify new molecules involved in such changes, we conducted DNA microarray analysis on liver samples from rats fed an isoenergetic low-protein diet for 8 h.
Matthew P Buman et al.
American journal of epidemiology, 179(3), 323-334 (2013-12-10)
Sleep and sedentary and active behaviors are linked to cardiovascular disease risk biomarkers, and across a 24-hour day, increasing time in 1 behavior requires decreasing time in another. We explored associations of reallocating time to sleep, sedentary behavior, or active
Peter Libby et al.
Immunity, 38(6), 1092-1104 (2013-07-03)
According to the traditional view, atherosclerosis results from a passive buildup of cholesterol in the artery wall. Yet, burgeoning evidence implicates inflammation and immune effector mechanisms in the pathogenesis of this disease. Both innate and adaptive immunity operate during atherogenesis
Daniel I Swerdlow et al.
Lancet (London, England), 385(9965), 351-361 (2014-09-30)
Statins increase the risk of new-onset type 2 diabetes mellitus. We aimed to assess whether this increase in risk is a consequence of inhibition of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), the intended drug target. We used single nucleotide polymorphisms in the HMGCR
Lingyun Lu et al.
American heart journal, 167(5), 683-689 (2014-04-29)
We previously found that the use of ezetimibe increased rapidly with different patterns between the United States (US) and Canada prior to the landmark Ezetimibe and Simvastatin in Hypercholesterolemia Enhance Atherosclerosis Regression (ENHANCE) trial, which was reported in January 2008