861809O
Avanti
oleic acid-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9)oleic acid
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (861809O-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (861809O-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement