850542P
Avanti
MEGA-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P, powder
Synonyme(s) :
N-decanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
349.46 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850542P-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
Clé InChI
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable