Principaux documents
850366C
Avanti
18:0 (9,10dibromo) PC
1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
10 MG
473,00 €
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
473,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H84NO8PBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1105.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (850366C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850366C
Concentration
10 mg/mL (850366C-10mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:0 (9,10dibromo) PC (1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a zwitterionic[1] brominated phospholipid.[2]
Application
18:0 (9,10dibromo) PC (1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in the preparation of liposomes/small unilamellar vesicles (SUVs)[2]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) to facilitate vesicles sedimentation[1]
  • as a component in liposomes[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) forms a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant resulting in the inhibition of penetrance of bacteria.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850366C-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
Olatz Landeta et al.
The Journal of biological chemistry, 286(10), 8213-8230 (2011-01-05)
BAK is a key effector of mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) whose molecular mechanism of action remains to be fully dissected in intact cells, mainly due to the inherent complexity of the intracellular apoptotic machinery. Here we show that the
Maria Jesús Sánchez-Martín et al.
Journal of colloid and interface science, 360(1), 124-131 (2011-05-14)
The aim of this study was to identify proteins that could inhibit the activity of the peptide sequence representing the N-terminal of the surface protein gp41 of HIV, corresponding to the fusion peptide of the virus (HIV-1 FP). To do
Jocelyn Méré et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 1), 47-56 (2004-11-06)
Gelsolin is a calcium-, pH- and lipid-dependent actin filament severing/capping protein whose main function is to regulate the assembly state of the actin cytoskeleton. Gelsolin is associated with membranes in cells, and it is generally assumed that this interaction is