Principaux documents
BP811
Dexaméthasone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-méthylpregna-1,4-diène-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-méthyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-méthylprednisolone, Prednisolone F
25 MG
208,00 €
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
208,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H29FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.46
Beilstein:
2066651
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
208,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dexamethasone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
262-264 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clé InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dexamethasone impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops, Solution
  • Actions biochimiques/physiologiques
    Agent anti-inflammatoire du type glucocorticoïde
    Agent anti-inflammatoire du type glucocorticoïde. Régule la survie, la croissance et la différenciation des lymphocytes T. Inhibe l′induction de l′oxyde nitrique synthase.
    Conditionnement
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Produit(s) apparenté(s)
    Réf. du produit
    Description
    Tarif
    Pictogrammes
    Health hazard
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Repr. 1B
    Code de la classe de stockage
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Les clients ont également consulté
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Articles
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.