850186P
Avanti
08:0 PI(3,4,5)P3
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
PIP3[3′,4′,5′](8:0/8:0); 110667
91,60 €
About This Item
91,60 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850186P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850186P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850186P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques