MAK307
Malachite Green Phosphate Assay Kit
sufficient for 2500 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Phosphate Determination Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 2,500 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; gastrointestinal diseases
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Phosphatase Assays: liberation of phosphate from peptide, protein, or small molecule substrate.
- Lipase Assays: liberation of phosphate from phospholipids
- Nucleoside Triphosphatase Assays: liberation of phosphate from nucleoside triphosphates (ATP, GTP, TTP, CTP etc).
- Quantitation of phosphate in phospholipids, proteins and DNAs, etc.
- Drug Discovery: high-throughput screen for phosphatase inhibitors.
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C