Principaux documents
840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
25 MG
82,80 €
200 MG
240,00 €
500 MG
409,00 €
82,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
82,80 €
200 MG
240,00 €
500 MG
409,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H78O10PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
797.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
82,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
Clé InChI
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
Description générale
Phosphoglyceride (PG) are also referred as glycerophospholipid. It is an important component of membrane bilayers. It has three-carbon backbone of glycerol, two long-chain fatty acids, esterified to hydroxyl groups on carbons 1 and 2 of the glycerol and phosphoric acid esterified to the C3 hydroxyl group of glycerol.[1] It is found at high levels in the membranes of all cells and at low levels in fat stores.[2] 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PG has two hydroxyl groups in its head group. It is an anionic lipid.[3]
Application
  • Probing the extended lipid anchorage with cytochrome c and liposomes containing diacylphosphatidylglycerol lipids.: This study investigates the interactions of cytochrome c with liposomes containing diacylphosphatidylglycerol (PG) lipids, including 18:1 (Δ9-Cis) PG. The research provides insights into the lipid anchorage and membrane dynamics, which are crucial for understanding cellular processes and developing biotechnological applications involving lipid-protein interactions (Abbott et al., 2018).
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphoglycerides (PG)/glycerophospholipids play a key role in cell signaling systems. It also serves as an anchor for proteins in cell membranes.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Md Zahidul Islam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(9), 2433-2443 (2017-02-07)
The translocation of cell-penetrating peptides (CPPs) through plasma membranes of living cells is an important physiological phenomenon in biomembranes. To reveal the mechanism underlying the translocation of a CPP, transportan 10 (TP10), through lipid bilayers, we examined the effects of
Mariya Chavarha et al.
Biophysical journal, 104(3), 594-603 (2013-02-28)
The hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, greatly accelerate the adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface. Previous studies of factors that affect curvature suggest that vesicles may adsorb via a rate-limiting structure with prominent negative curvature, in
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)