Principaux documents
810150C
Avanti
18:1 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
1 MG
240,00 €
5 MG
382,00 €
10 MG
546,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
240,00 €
5 MG
382,00 €
10 MG
546,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C68H109N4O14PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1301.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810150C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810150C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810150C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (810150C-10mg)
1 mg/mL (810150C-1mg)
1 mg/mL (810150C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast.[1]
Application
18:1 Liss Rhod PE suitable to be used for labelling DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) for visualization purpose.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
18:1 Liss Rhod PE is a fluorescent labelled lipid,[3] useful in labelling giant unilamellar vesicles (GUVs).[4] L-α-Phosphatidylethanolamine maintains maembrane integrity.[5]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters
Kim W, et al.
Nature, 556(7699), 103-103 (2018)
Spatiotemporal control of coacervate formation within liposomes
Deshpande S, et al.
Nature Communications, 10(1), 1800-1800 (2019)
Stabilization of liposomes against stress using polyelectrolytes: Interaction mechanisms, influence of pH, molecular weight, and polyelectrolyte structure
Rinaudo M, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 14(8), 667-677 (2009)
Yang Liu et al.
Nature communications, 10(1), 5108-5108 (2019-11-11)
Mounting evidence suggests that the tumor microenvironment is profoundly immunosuppressive. Thus, mitigating tumor immunosuppression is crucial for inducing sustained antitumor immunity. Whereas previous studies involved intratumoral injection, we report here an inhalable nanoparticle-immunotherapy system targeting pulmonary antigen presenting cells (APCs)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other