330721C
Avanti
15:0-18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
194,00 €
About This Item
194,00 €
Produits recommandés
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(38)44-34(33-43-45(39,40)41)32-42-35(37)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,34H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/b18-17-;/t34-;/m1./s1
Clé InChI
AGQRHYAIHYEIKS-VHXSBDGESA-M
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)