Principaux documents
810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
1 MG
506,00 €
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
506,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C164H299N4O55P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3238.10
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is suitable for use to ensure the proper insertion of folic acid to red blood cells (RBCs) membrane by fluorescence microscopy.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used in the preparation of folic acid and Cy5 modified red blood cells (RBCs) vesicles (FRVs).[2] DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used to demonstrate the modification of RBCs membrane with folic acid. After mixing DSPE PEG(2000)-N-Cy5 with RBC, the non-luminous membrane exhibits bright Cy5 fluorescence, enables visualization with fluorescence microscope.[1]
Conditionnement
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Engineered red blood cells for capturing circulating tumor cells with high performance
Zhu DM, et al.
Nanoscale, 10(13), 6014-6023 (2018)
Erythrocyte derived vesicles for circulating tumor cells capturing and specific tumor imaging
Liu A, et al.
Nanoscale, 11, 12388-12396 (2019)
Ming Chen et al.
Nanoscale, 11(25), 12388-12396 (2019-06-20)
The precise diagnosis of cancer remains a great challenge; therefore, it is our research interest to develop safe, tumor-specific reagents. In this study, we designed nanovesicles derived from erythrocyte membranes; the nanovesicles are capable of recognizing tumor cells for both