Documents
QBD11812
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-carboxyfluorescein
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C66H79N3O20
Poids moléculaire :
1234.34
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)NCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O.O=C4C=CC5=C(C6=CC=CC=C6C(O)=O)C7=CC=C(O)C=C7OC5=C4
Application
DBCO-dPEG®12-carboxyfluorescein is a versatile fluorescent reagent used for labeling peptides, proteins, and other molecules using strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC).
Caractéristiques et avantages
DBCO-dPEG ®₁₂-carboxyfluorescein is a fluorescent dye with a dPEG spacer attached to a DBCO which can react with azide through copper-free "click" chemistry.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable