880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
286,00 €
About This Item
286,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3