880228P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Azide
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880228P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880228P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880228P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880228P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880228P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH