D8064
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Di-4-ANEPPS
About This Item
Produits recommandés
product name
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
480.66
Couleur
orange to dark red
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (coefficient d'extinction)
≥38000 at 493-499 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C28H36N2O3S/c1-3-5-17-30(18-6-4-2)28-13-12-26-22-25(10-11-27(26)23-28)9-8-24-14-19-29(20-15-24)16-7-21-34(31,32)33/h8-15,19-20,22-23H,3-7,16-18,21H2,1-2H3
Clé InChI
HAPJROQJVSPKCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?