Principaux documents
800817C
Avanti
18:0-18:2 DG
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol; DG(18:0/18:2(9Z,12Z)/0:0)
10 MG
435,00 €
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
435,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H72O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
435,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (800817C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 800817C
Concentration
2 mg/mL (800817C-10mg)
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,37,40H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3/b14-12-,20-18-/t37-/m0/s1
Clé InChI
AJMZUFBKADIAKC-SKTOPKGQSA-N
Description générale
18:0-18:2 DG (diacylglycerol) is a second messenger signaling lipid in biochemical signaling and is a product of the hydrolysis of the phospholipid PIP2 (phosphatidylinositolbisphosphate) by the enzyme phospholipase C (PLC) (a membrane-bound enzyme) that, through the same reaction, produces inositol trisphosphate (IP3). It possess hydrophobic properties due to which it remains within the plasma membrane.
Actions biochimiques/physiologiques
DAG plays a vital role in the physiological activation of protein kinase C (PKC). The production of DAG in the membrane facilitates translocation of PKC from the cytosol to the plasma membrane.[1][2][3][4] Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (800817C-10mg)
Stockage et stabilité
Diacylglycerols are conveniently stored in chloroform solutions in glass vials with PTFE-lined caps at -20°C. Under these conditions acyl migration is minimal. Avoid plastic when handling chloroform solutions.
Autres remarques
Delivery to cells:
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Effective concentration:
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Precaution: Since short chain Diacylglycerols mimic effects of the tumor-promoting phorbol diesters in a number of biological systems, extra care should be employed in their handling. Treatment of solutions, vessels and other articles with 1N NaOH before washing or discarding will destroy diacylglycerols.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Specificity and Mechanism of Protein Kinase C Activation by sn-1,2-diacylglycerols.
Ganong BR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 1184-1188 (1986)
J G Ebeling et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(3), 815-819 (1985-02-01)
Activation of cellular protein kinase C appears to be involved in the mechanism by which phorbol diesters induce differentiation of human myeloid leukemia cells (HL-60). Protein kinase C is thought to be physiologically activated by diacylglycerol derived from receptor-mediated phosphatidylinositol
R J Davis et al.
The Journal of biological chemistry, 260(3), 1562-1566 (1985-02-10)
The cell-permeable diacylglycerol, sn-1,2-dioctanoylglycerol (DiC8), is shown to mimic the effect of tumor promoting phorbol diesters on epidermal growth factor (EGF) binding and action in intact cells. DiC8 inhibited the binding of [3H]phorbol dibutyrate to A431 cell monolayers indicating that
E G Lapetina et al.
The Journal of biological chemistry, 260(3), 1358-1361 (1985-02-10)
The ability of exogenous sn-1,2-diacylglycerols and analogs to function as bioregulators of protein kinase C in human platelets was investigated. The activation of protein kinase C in platelets is indicated by specific phosphorylation of a 40,000-dalton protein. Dihexanoylglycerol, dioctanoylglycerol (diC8)