800100O
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, neat oil
Synonyme(s) :
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800100O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800100O-25mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100O
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Clé InChI
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the induction of superoxide generation in neutrophils
- as a substrate for platelet-activating factor acetyl hydrolases
- as a protein kinase C (PKC) activator in adrenal glands
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable