Principaux documents
AB1056
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-adénovirus
Chemicon®, from goat
1 ML
505,00 €
505,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
505,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
505,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Adénovirus, assemblage d'hexons. Aucune réactivité croisée vis-à-vis des virus parainfluenza 1-3, des virus de la grippe A et B, et du VRS. Ne réagit pas avec les cellules HEp-2.
Immunogène
Hexon de l'adénovirus de type 5.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
L'utilisation de cet anticorps anti-adénovirus a été validée en ELISA, IF, WB, IH et pour la détection des adénovirus.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Test ELISA : >Dilution au 1/5000e
Microscopie en fluorescence, indirecte.
Immunoblotting : échantillons non bouillis dans du DTT 1 mM et 2 % de SDS uniquement.
Immunohistochimie
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Fraction des IgG (pureté >95  %). Dans du PBS (0,01 M, pH 7,2), avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Verónica Lopez et al.
PloS one, 4(4), e5119-e5119 (2009-04-02)
The clinical efficacy of conditionally replicative oncolytic adenoviruses (CRAd) is still limited by the inefficient infection of the tumor mass. Since tumor growth is essentially the result of a continuous cross-talk between malignant and tumor-associated stromal cells, targeting both cell
Highly efficient and carcinoma-specific adenoviral replication restricted by the EGP-2 promoter.
W M Gommans, P M J McLaughlin, J A C Schalk, G M M Groothuis, H J Haisma, M G Rots
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society null
Isolated limb perfusion: a novel delivery system for wild-type p53 and fiber-modified oncolytic adenoviruses to extremity sarcoma.
Hannay, J; Davis, JJ; Yu, D; Liu, J; Fang, B; Pollock, RE; Lev, D
Gene Therapy null
Naiara Martínez-Vélez et al.
Nature communications, 10(1), 2235-2235 (2019-05-30)
Pediatric high-grade glioma (pHGG) and diffuse intrinsic pontine gliomas (DIPGs) are aggressive pediatric brain tumors in desperate need of a curative treatment. Oncolytic virotherapy is emerging as a solid therapeutic approach. Delta-24-RGD is a replication competent adenovirus engineered to replicate
Lynette M Phillips et al.
Neuro-oncology, 23(11), 1911-1921 (2021-06-02)
Oncolytic adenoviruses are promising new treatments against solid tumors, particularly for glioblastoma (GBM), and preclinical models are required to evaluate the mechanisms of efficacy. However, due to the species selectivity of adenovirus, there is currently no single animal model that