662143
Phosgene-13C solution
20% in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
20% in toluene
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clé InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.