Principaux documents
790404C
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H93N2O15Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1057.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt), chloroform
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (790404C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (790404C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (790404C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (790404C-10mg)
10 mg/mL (790404C-25mg)
5 mg/mL (790404C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
18:1 DGS-NTA(Ni) has been used for the preparation of liposomes.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790404C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790404C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790404C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Chimeric antigen receptors that trigger phagocytosis
Morrissey MA
eLife (2018)
John Monsey et al.
The Journal of biological chemistry, 285(10), 7035-7044 (2009-12-22)
Her4 (ErbB-4) and Her2/neu (ErbB-2) are receptor-tyrosine kinases belonging to the epidermal growth factor receptor (EGFR) family. Crystal structures of EGFR and Her4 kinase domains demonstrate kinase dimerization and activation through an allosteric mechanism. The kinase domains form an asymmetric
Elizabeth M Wilson-Kubalek et al.
Methods in enzymology, 481, 45-62 (2010-10-05)
Helical protein arrays offer unique advantages for structure determination by cryo-electron microscopy (cryo-EM). A single image of such an array contains a complete range of equally spaced molecular views of the underlying protein subunits, which allows a low-resolution, isotropic three-dimensional
Thanh X Dang et al.
Journal of structural biology, 152(2), 129-139 (2005-10-26)
To facilitate purification and subsequent structural studies of recombinant proteins the most widely used genetically encoded tag is the histidine tag (His-tag) which specifically binds to N-nitrilotriacetic-acid-chelated nickel ions. Lipids derivatized with a nickel-chelating head group can be mixed with
Anthony L Shrout et al.
Biochemistry, 42(46), 13379-13385 (2003-11-19)
Transmembrane receptors in the signaling pathways of bacterial chemotaxis systems influence cell motility by forming noncovalent complexes with the cytoplasmic signaling proteins to regulate their activity. The requirements for receptor-mediated activation of CheA, the principal kinase of the Escherichia coli