Principaux documents
880230C
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
25 MG
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
159,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (880230C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880230C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
Concentration
10 mg/mL (880230C-25mg)
25 mg/mL (880230C-200mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Application
18:1 PEG5000 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000 has been used in small unilamellar vesicles (SUV)[1].
Actions biochimiques/physiologiques
18:1 PEG5000 PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000], is used along with lipid modified dendrimer copolymer to co-deliver siRNA and drugs to tumors.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880230C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880230C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
TCR--pMHC bond conformation controls TCR ligand discrimination
Sasmal DK, et al.
Cellular & Molecular Immunology, 65-76 (2017)
Xiaolei Su et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1584, 65-76 (2017-03-04)
Biochemical reconstitution has served as an important tool for understanding the mechanisms of many cellular processes including DNA replication, transcription, translation, vesicle trafficking, and ubiquitin-mediated proteolysis. Here, we demonstrate that biochemical reconstitution can be applied to studying a complex signaling
Reconstitution of TCR signaling using supported lipid bilayers
Su X, et al.
Methods in Molecular Biology (2017)
Jiayi Pan et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 136, 18-28 (2019-01-12)
Multidrug resistance (MDR) significantly decreases the therapeutic efficiency of anti-cancer drugs. Its reversal could serve as a potential method to restore the chemotherapeutic efficiency. Downregulation of MDR-related proteins with a small interfering RNA (siRNA) is a promising way to reverse
Dibyendu K Sasmal et al.
Cellular & molecular immunology, 17(3), 203-217 (2019-09-19)
A major unanswered question is how a TCR discriminates between foreign and self-peptides presented on the APC surface. Here, we used in situ fluorescence resonance energy transfer (FRET) to measure the distances of single TCR-pMHC bonds and the conformations of