P3017
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
93,50 €
About This Item
93,50 €
Produits recommandés
Essai
≥95.5% (GC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
Description générale
Application
- in the liposome preparation for lipid binding assay of monogalactosyldiacylglycerol synthase (MGD1) activity in plant samples[3]
- in the preparation of liposome for fusion with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) to monitor interleukin1 induced clotting process[4]
- with trioleoylglycerol for phase separation studies[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.