Principaux documents
791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
5 MG
321,00 €
10 MG
512,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
321,00 €
10 MG
512,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H93CoN2O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1057.24
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
Description générale
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (DGS-NTA) is a multivalent cationic lipid.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-5MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lipid gene nanocarriers for the treatment of skin diseases: current state-of-the-art
Bellefroid C, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2019)