790106P
Avanti
16:0 PE-DTPA
Avanti Research™ - A Croda Brand 790106P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (790106P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790106P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3