791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 791274P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques