Principaux documents
82648
Sigma-Aldrich
Pyrene
puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzo[def]phenanthrène
1 G
37,20 €
10 G
184,00 €
37,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
37,20 €
10 G
184,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Beilstein:
1307225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
37,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for fluorescence
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
145-148 °C (lit.)
151-154 °C
Solubilité
ethanol: soluble
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clé InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Remarque sur l'analyse
In addition to the emission maximum at 375 nm, there are lower maxima at 395, 385, 380, 415 and 445 nm.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Zhaowei Guo et al.
Nature communications, 11(1), 959-959 (2020-02-23)
Hydronium-ion batteries are regarded as one of the most promising energy technologies as next-generation power sources, benefiting from their cost effectivity and sustainability merits. Herein, we propose a hydronium-ion battery which is based on an organic pyrene-4,5,9,10-tetraone anode and an
Yan Fang et al.
Drug delivery, 23(9), 3582-3593 (2016-09-30)
A kind of polymeric lipid vesicles (PLVs) with pH-responsive turning on-off membrane for programed delivery of insulin in gastrointestinal (GI) tract was developed, which was self-assembled from the grafted amphipathic polymer of N-tocopheryl-N'-succinyl-ɛ-poly-l-lysine (TP/SC-g-PLL). By controlling the grafting ratio of
Tomohiro Kato et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(2), 741-750 (2012-12-18)
Although distance dependence of Förster resonance energy transfer (FRET) is well-studied and FRET has been extensively applied as "molecular ruler", only limited examples of orientation-dependent FRET have been reported. To create a robust FRET system that precisely reflects the orientation
Pentti Somerharju
Chemistry and physics of lipids, 116(1-2), 57-74 (2002-07-03)
Pyrene is one of the most frequently used lipid-linked fluorophores. Its most characteristic features are a long excited state lifetime and (local) concentration-dependent formation of excimers. Pyrene is also hydrophobic and thus does not significantly distort the conformation of the
Intramolecular pyrene excimer fluorescence: a probe of proximity and protein conformational change.
S S Lehrer
Methods in enzymology, 278, 286-295 (1997-01-01)
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation