710333P
Avanti
16:0 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1′,3′-bis[1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (710333P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
755.6 - 820.4 °F
Point d'éclair (°C)
402 - 438 °C