Principaux documents
SRE0029
Sigma-Aldrich
Cardiolipine solution from bovine heart
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonyme(s) :
Cardiolipin solution from bovine heart
50 MG
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
254,00 €
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine heart
Niveau de qualité
Essai
≥97% (TLC)
Forme
liquid
Concentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
  • Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Actions biochimiques/physiologiques
La cardiolipine est un phospholipide mitochondrial que l'on retrouve à faibles concentrations dans les tissus de mammifères. Elle entre souvent dans la composition des membranes et est capable d'inhiber l'adhérence des cellules à la fibronectine, à la vitronectine et au collagène de type I.
Forme physique
Approximately 5 mg/ml in ethanol.
Autres remarques
>80% polyunsaturated fatty acid content, primarily linoleic acid.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent