Principaux documents
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
110893
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H42D6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.73
Code UNSPSC :
41141804
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
Clé InChI
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
Description générale
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable