690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Saturated Lipid Mixture
190,00 €
About This Item
190,00 €
Produits recommandés
Forme
chloroform:methanol:water
Conditionnement
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Température de stockage
2-30°C
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C