Principaux documents
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
1 EACH
643,00 €
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
643,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
643,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
  • Save time: pre-mixed internal standards.
  • Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
  • Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
  • Applicable to multiple MS approaches.
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330736W-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMFDS
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMFDS
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMFDS
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMFDS
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMFDS
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMFDS
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMFDS
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMFDS
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMFDS
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMFDS
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMFDS
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMFDS
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMFDS
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMFDS
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMFDS
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMFDS
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMFDS
Afficher tout (17)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C