850804C
Avanti
18:0-20:4 PE
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SAPE; PE(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110639
558,00 €
About This Item
558,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850804C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850804C
Concentration
10 mg/mL (850804C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
Clé InChI
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)