Principaux documents
Z744084
Sigma-Aldrich
Water Purifier Cartridge for H-Genie® Lite
1 PKG
1 570,00 €
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
1 570,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Water Purifier Cartridge for H-Genie® Lite is designed to keep the water purity at the required level to maintain optimum cell lifetime. Expected consumption with normal daily use is 6 cartridges per a year.
H-Genie® Lite water purifier cartridges are to be used with H-Genie® Lite benchtop hydrogen generator (Z744083)
Informations légales
H-Genie is a registered trademark of ThalesNano Energy