Principaux documents
Z685348
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
Laboratory dish
1 EA
2 390,00 €
2 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
2 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
platinum
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BD6
H × Diam.
26 mm × 57.5 mm
Capacité
50 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
57.5 mm
Description générale
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Caractéristiques et avantages
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.