Principaux documents
Z683264
J.Young high-vacuum PTFE valve, three way
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.79
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
11 mm
Taille du robinet d'arrêt
8 mm
Description générale
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr