BR88650
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 3 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stopcocks
56,30 €
About This Item
56,30 €
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 88650
D.I.
2 mm