Principaux documents
Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
Synonyme(s) :
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
1 EA
384,00 €
384,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
384,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.72
384,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0003160100
Disponibilité
available only in EU
Base, l × P
200 mm × 316 mm
Tige, L × diam.
800 mm × 16 mm
Poids
5 kgMax load
Couleur
none
Adéquation
suitable for (dispersers and mixers)
Description générale
  • For dispensers and mixers
  • Diameter of support rod: 16 mm
  • Max. load: 5 kg
  • Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
  • Height: 800 mm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG