Principaux documents
Z549768
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 4 mm × 200 mm
12 EA
60,20 €
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
60,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Diam. × H
4 mm × 200 mm
Description générale
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC