Principaux documents
Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
1 EA
1 370,00 €
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
stainless steel rotor/stator
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0000593400
Diamètre
18 mm
Description générale
The stainless steeldisperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® has a shaft bearing of the dispersion toolsconsisting of a polytetrafluoroethylene (PTFE) slide bearing.
Application
Stainless steel disperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® is suitable for emulsifying, dispersions, and wet crushing.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG