Z653322
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 500 mL, spherical
Synonyme(s) :
FR500F
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
single-neck
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Lid
spherical
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR 500F
Disponibilité
available only in EU
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
NOTE: Z338052 is cylindrical.