Principaux documents
Z691046
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
MAF1/75
Z691046-1EA
201,00 €
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z691046-1EA
201,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
201,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Joint
center joint: ST/NS19/26
side Joints ST/NS19/26 (3)
side joint ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit MAF1/75
Disponibilité
not available in USA and Canada
Alésage du collier
75 mm
Description générale
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited