Principaux documents
Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
Synonyme(s) :
JC100F
1 EA
46,20 €
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
46,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Étiquette/Marqueur
D
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit JC 100F
Disponibilité
not available in USA and Canada
Description générale
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited