Principaux documents
Z303844
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 5,000 mL, Spherical
Synonyme(s) :
FR5LF
1 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Lid
Spherical
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR 5LF
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
5,000 mL
Description générale
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable